Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 959,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-444-2
Beilstein/REAXYS Number:
2040349
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
liquid
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.524
bp
186 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.), 2-3 °C
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% | description 99% | description ≥99.5% |
| assay ≥99.0% | assay 99% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 2 °C (lit.), 2-3 °C | mp - | mp 43-45 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.524 | refractive index n20/D 1.541 (lit.) | refractive index - |
| bp 186 °C (lit.) | bp 197-199 °C (lit.) | bp 203 °C (lit.) |
| density 1.049 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.063 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?