Merck
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
powder
mp
88-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
Klucz InChI
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-di-tert-butylonitrobenzen może być stosowany w syntezie chemicznej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)