Merck
274607
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3OC6H4)2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
185-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)P(O)(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)
Klucz InChI
BFPBWJGVRNQWEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid was used to treat the chemical surface of porphyrin-sensitised titania films after dye adsorption to enhance the efficiency of dye-sensitized solar cells (DSSC)[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Improved performance of porphyrin-based dye sensitised solar cells by phosphinic acid surface treatment.
Energy & Environmental Science, 2(10), 1069-1073 (2009)