Merck
272795
Sigma-Aldrich
N-Benzylideneaniline
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Aby zapytać o ten produkt 272795, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
powder
mp
52-54 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11+
Klucz InChI
UVEWQKMPXAHFST-SDNWHVSQSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Kai Jiang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 82(8), 1265-1300 (2018-04-22)
Plant hormones are small molecules that play versatile roles in regulating plant growth, development, and responses to the environment. Classic methodologies, including genetics, analytic chemistry, biochemistry, and molecular biology, have contributed to the progress in plant hormone studies. In addition