Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł 307,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C3H5CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
307,50 zł
Cena katalogowa410,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4235 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#CCC1CC1
InChI
1S/C5H7N/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-3H2
InChI key
FAUQRRGKJKMEIW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description reagent grade, 97% | description 97% | description ≥96.5% (HPLC) |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay ≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (perchloric acid titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4235 (lit.) | refractive index n20/D 1.518 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 142-144 °C (lit.) | bp 79 °C (lit.) | bp - | bp 346 °C (lit.) |
| density 0.878 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.631 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| functional group nitrile | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.0 °F - closed cup
flash_point_c
43.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?