Merck
265292
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5157 (lit.)
gęstość
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(c(F)c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Klucz InChI
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-oxocyclohex-1-enyl 2,4-difluorobenzoate.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and conjugate additions of 2, 3, 4, 9-tetrahydro-1H-xanthene-1, 9-diones.
Gabbutt CD, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 12, 1819-1824 (1997)