Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 665,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-330-9
Beilstein/REAXYS Number:
911181
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
crystals
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
mp
60-63 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (AT) | description 98% | description ≥98.0% (GC) | description 99% |
| assay ≥98.0% (AT) | assay 98% | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
| solubility methanol: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form crystals | form chunks | form - | form solid |
| mp 60-63 °C | mp 43-47 °C (lit.) | mp - | mp 50-57 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?