Key Documents
264504
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4834 (lit.)
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(CC#N)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-1-2-8(10)6(5-7)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
UIMMFRUOZOWROM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Difluorophenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
  • Specyfikacja
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)