Merck
264415
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzyl bromide
98%
Synonim(y):
α-Bromo-2,4-difluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
gęstość
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc(CBr)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromek 2,4-difluorobenzylu został użyty do przygotowania:
  • nowe pochodne 1,2,4-triazolowe[1]
  • 1,5-biarylopirolowych antagonistów receptora EP1[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrian Hall et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(14), 3657-3662 (2006-05-16)
The preliminary SAR of a series of novel 1,5-biaryl pyrrole EP1 receptor antagonists derived from compound 1 is described. Replacement of the benzyl group of 1 with isosteric groups was investigated. The most effective replacement was found to be the
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa