Kluczowe dokumenty
263893
Phenoxazine
≥99%, purified by sublimation
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
oczyszczone przez
sublimation
mp
156-159 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
ethanol: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
N1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C12H9NO/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
Klucz InChI
TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?