Merck
263699
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyacrylonitrile, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH=CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-91 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
nitrile
ciąg SMILES
CCOC=CC#N
InChI
1S/C5H7NO/c1-2-7-5-3-4-6/h3,5H,2H2,1H3
Klucz InChI
HUPVIAINOSTNBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heck reaction of 3-ethoxyacrylonitrile with aryl bromides catalyzed by a tetraphosphine/palladium complex has been reported[1].
Zastosowanie
3-Ethoxyacrylonitrile has been used in the preparation of (Z)-β-aminoacrylonitrile[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sundeep Rayat et al.
Chemical research in toxicology, 18(8), 1211-1218 (2005-08-16)
A discussion of nitrosative deamination of cytosine 1 is presented that argues for the formation of 6 by diazotization of 1 to cytosinediazonium ion 2 and its electrostatic complex 3, dediazoniation to 4 <--> 5, and amide-bond cleavage to 6.
Heck reactions of 2-substituted enol ethers with aryl bromides catalysed by a tetraphosphine/palladium complex.
Battace A, et al.
Tetrahedron Letters, 47(4), 459-462 (2006)