Merck
261602
Sigma-Aldrich
trans-4-Pentylcyclohexanecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H10CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h10-11H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-,11-
Klucz InChI
RVLAXPQGTRTHEV-XYPYZODXSA-N
Zastosowanie
Kwas trans-4-pentylocykloheksanokarboksylowy został użyty do przygotowania:
  • 4-[(2-(trans-4-pentylocykloheksylo)etylo]fenol[1]
  • 4-[(4-trans-pentylocykloheksanokarbonylo)-(4-pirydyno-4-ylo-benzylo)-amino]-piperydyno-1-tert-butylokarbaminianu[2]
  • 2-cyjano-1-benzofurano-5-ylo-trans-4-pentylocykloheksanokarboksylan[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of plasmepsin II inhibitors-potential antimalarial agents
Mueller R, et al.
Molecules (Basel), 8(7), 556-564 (2003)
The synthesis and transition temperatures of 2-(4-alkyl-and 4-alkoxy-phenyl)-5-cyano-1-benzofurans and related diaryl-1-benzofurans-an assessment of how deviations from linearity and conformational effects in a core unit affect mesogenicity.
Friedman MR, et al.
Journal of Materials Chemistry, 11(11), 2759-2772 (2001)
Comparative studies of three-and four-ring mesogenic esters containing p-carborane, bicyclo [2.2. 2] octane, cyclohexane, and benzene
Ringstrand B, et al.
Liq. Cryst., 32(8), 1061-1070 (2005)
Beili Wang et al.
Environmental science & technology, 53(2), 1022-1030 (2018-12-18)
The nontargeted scanning chemical profiling approach has shown great potential to identify unknown pollutants or novel biological markers; however, the structure identification of unknown compounds is a challenge. In this study, a carboxyl-specific derivatization reagent, N-(4-aminomethylphenyl) pyridinium (AMPP), was coupled