Próba
97%
mp
139-141 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 2%, clear, yellow to very dark yellow-orange
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(O)c1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O4/c14-10-7-6-9(12(16)13(10)17)11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14,16-17H
Klucz InChI
HTQNYBBTZSBWKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?