Merck
255114
Sigma-Aldrich
3-Nitroanisole
99%
Synonim(y):
1-Methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
Beilstein:
1865326
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Photoinduced nucleophilic substitution reactions of 3-nitroanisole in the presence of OH in mixtures of H2O and CH3CN and in the presence of OCH3 in CH3OH were investigated by nanosecond time-resolved absorption spectroscopy[1]. 3-Nitroanisole undergoes photoreaction with n-butylamine to yield 3-nitrophenol[2]. It forms a 1:1 inclusion complex with β-cyclodextrin in aqueous buffer solution at pH 12[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectroscopic and kinetic study of the photoinduced methoxy substitution of 3-nitroanisole and 3, 5-dinitroanisole.
Van Zeijl PHM, et al.
Journal of Photochemistry, 29(3), 415-433 (1985)
Modification of an intermolecular photoreaction by cyclodextrin: the photohydroxylation of 3-nitroanisole.
Evans CH and Gunnlaugsson T.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 78(1), 57-62 (1994)
Nitrophenyl ethers as possible photoaffinity labels. The nucleophilic aromatic photosubstitution revisited.
Cervelo J., et al.
Tetrahedron Letters, 25(37), 4147-4150 (1984)