Merck
254940
Sigma-Aldrich
Methyl acetimidate hydrochloride
technical grade
Wybierz wielkość
25 G
2550,00 zł
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
2550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(=NH)OCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.55
Beilstein:
3671581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
mp
105 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COC(C)=N
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-3(4)5-2;/h4H,1-2H3;1H
Klucz InChI
WHYJXXISOUGFLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek metyloacetymidatu jest inhibitorem N-metylacji fosfatydyloetanoloaminy[1]. Zapobiega również stymulacji aktywności pompy Ca2+ oczyszczonych pęcherzyków sarkolemmalnych serca[1].
Zastosowanie
Chlorowodorek acetymidanu metylu został użyty do chemicznej modyfikacji reszt lizyny przed krystalizacją[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G J van Scharrenburg et al.
Biochemistry, 23(25), 6285-6294 (1984-12-04)
To study the structural importance of the NH2-terminal Ala1 residue of pancreatic phospholipase A2, several mutants were prepared by a stepwise semisynthetic approach. 13C NMR spectroscopy of 90%-enriched [[3-13C]Ala1] phospholipases A2 shows the pK values of the alpha-NH3+ groups of
K C Flanders et al.
Biochemistry, 21(18), 4244-4251 (1982-08-31)
N epsilon-Acetimidoglucagon to be used for semisynthesis was prepared by reacting glucagon with methyl acetimidate hydrochloride at pH 10.2, favoring acetimidation of the sole epsilon-amino group. N epsilon-Acetimidoglucagon was isolated from the crude acetimidoglucagon mixture by anion-exchange chromatography at pH
V Panagia et al.
Biochimica et biophysica acta, 856(2), 383-387 (1986-04-14)
Incubation of purified cardiac sarcolemmal vesicles (SL) in the presence of S-adenosyl-L-methionine, a methyl donor for the enzymatic N-methylation of phosphatidylethanolamine (PE), increased the Ca2+-stimulated ATPase and ATP-dependent Ca2+ accumulation activities. Quantitative analysis of the methylated phospholipids revealed that maximal
Michael R Shortreed et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6398-6403 (2006-09-15)
A powerful approach to relative quantification by mass spectrometry is to employ labeling reagents that target specific functional groups in molecules of interest. A quantitative comparison of two or more samples may be readily accomplished by using a chemically identical
L C Packman et al.
The Biochemical journal, 193(2), 525-539 (1981-02-01)
Two variants of chloramphenicol acetyltransferase which are specified by genes on plasmids found in Gram-negative bacteria were subjected to amidination with methyl acetimidate to determine the relative reactivity of surface lysine residues and to search for unreactive or "buried" amino