Merck
253839
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzoic acid
98%
Wybierz wielkość
1 G
116,00 zł
5 G
315,00 zł
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
116,00 zł
5 G
315,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
169-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-acetylobenzoesowy został użyty do przygotowania alkoholu 3-(2-hydroksyetylo)benzylowego[1] i 3-acetylobenzoesanu metylu[2].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincenzo Calderone et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 60(2), 189-195 (2008-02-02)
This work describes the synthesis of some benzoic (1-4) and alcoholic (5-7) nitrooxy derivatives, which are nitric oxide (NO) donors in themselves, and can also be seen as useful linkers that can be used in multi-target drugs capable of releasing
Yanong D Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(5), 2091-2100 (2009-02-10)
Checkpoint deficiency of malignant cells can be exploited in cancer drug discovery. Compounds that selectively kill checkpoint-deficient cells versus checkpoint-proficient cells can be utilized to preferentially target tumor cells, while sparing normal cells. The protein p21(Wafl/Cipl/Sdi1) (hereafter referred to as