Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 187,00 zł 158,95 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 607,00 zł 515,95 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-413-2
Beilstein/REAXYS Number:
1210557
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
158,95 zł
Cena katalogowa187,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
115-117 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 98% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay 99% | assay 98% | assay 98% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| mp 115-117 °C (lit.) | mp 208-210 °C (lit.) | mp 169-171 °C (lit.) | mp 208-210 °C (lit.) |
| functional group ketone | functional group ketone, carboxylic acid | functional group ketone, carboxylic acid | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?