Merck
252670
Sigma-Aldrich
Chlorotriisopropoxytitanium(IV) solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Chlorek propan-2-olanu tytanu(4+), Triizopropanolan chlorotytanu(IV), Triizopropotlenek chlorku tytanu(IV)
Wybierz wielkość
100 ML
322,00 zł
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
322,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CHO]3TiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solution
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)O[Ti](Cl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.ClH.Ti/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;1H;/q3*-1;;+4/p-1
Klucz InChI
IFMWVBVPVXRZHE-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Roztwór chlorotriizopropoksytytanu(IV) może być stosowany jako prekursor do syntezy materiałów ceramicznych o ultraniskiej gęstości.[1] Produkt może być stosowany do pośredniczenia w reakcji redukcyjnego aminowania 5α-cholestano-3,7-dionu z otrzymaniem aryloaminocholestanów.[2][3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Hunt AJ, et al.
Material Matters, 4(2) null
Stereoselective synthesis of 3, 7-diarylaminocholestanes by titanium-mediated reductive amination.
Ahmad Md Wasi and Kim HS
Steroids, 88, 53-59 (2014)
The preparation and properties of some σ-alkyl and σ-aryl derivatives of titanium.
Rausch MD and Gordon HB
Journal of Organometallic Chemistry, 74(1), 85-90 (1974)
Produkty
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.