Merck
252328
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromobutane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(Br)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5141 (lit.)
tw
59-60 °C/20 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.789 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Br)CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-2-4(6)3-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
CZWSZZHGSNZRMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mechanism of Co(II) (N,N′-disalicylidene-ethylenediamine) catalyzed reduction of 1,2-dibromobutane in DMF has been investigated by microelectrode voltammetry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A microelectrode study of the catalysis of alkyl halide reduction by Co (II)(salen).
Pletcher D and Thompson H.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 464(2), 168-175 (1999)