Merck
250201
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium octachlorodirhenate(III)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1140.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
Klucz InChI
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)