Kluczowe dokumenty
248177
Vitamin E acetate
96%
Synonim(y):
O-Acetyl-α-tocopherol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Klucz InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?