Merck
248037
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzonitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
33-35 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
Klucz InChI
OJTMHIMQUQOLJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Electronic transitions in 2,5-difluorobenzonitrile has been investigated by photoacoustic spectroscopy.
Zastosowanie
2,5-Difluorobenzonitrile has been used in the preparation of dithiadiazolyl radicals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modification of molecular packing: crystal structures and magnetic properties of monomeric and dimeric difluorophenyl-1, 2, 3, 5-dithiadiazolyl radicals.
Banister AJ, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 15, 2539-2542 (1997)
Two electronic transitions in the near-UV region of six isomeric difluorobenzonitriles-I.
Ramu K, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 49(2), 223-236 (1993)