Merck
247685
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-nitrotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97 °C/11 mmHg (lit.)
mp
6.5-7 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(F)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
GXPIVRKDWZKIKZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-6-nitrotoluene undergoes reduction in the presence of stannous chloride, followed by benzoylation to yield N-(3-fluoro-o-tolyl)benzamide[1]. 2-Fluoro-6-nitrotoluene undergoes reaction with concentrated nitric acid at 100°C to yield 2-fluoro-6-nitrobenzoic acid[2].
Zastosowanie
2-Fluoro-6-nitrotoluene has been used in the preparation of 4-fluoroindole via Leimgruber-Batcho procedure[3].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
359. Preparation of some fluoronitro-and aminofluoro-benzoic acids, and of fluoronitro-benzenes,-toluenes, and-xylenes.
Valkanas G and Hopff H.
Journal of the Chemical Society, 1925-1927 (1963)
A synthesis of (-)-indolactam V.
Semmelhack MF and Rhee H.
Tetrahedron Letters, 34(9), 1395-1398 (1993)
139. Heterocyclic fluorine compounds. Part IV. Monofluoroindazoles.
Barben IK and Suschitzky H.
Journal of the Chemical Society, 672-676 (1960)