Merck
244104
Sigma-Aldrich
Woods metal
stick
Wybierz wielkość
500 G
495,00 zł
495,00 zł
Cena katalogowa990,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
495,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
495,00 zł
Cena katalogowa990,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
stick
skład
Bismuth, 50 wt. %
Cadmium, 12.5 wt. %
Lead, 25 wt. %
Tin, 12.5 wt. %
mp
73-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
Klucz InChI
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G P Glasgow
Medical dosimetry : official journal of the American Association of Medical Dosimetrists, 16(1), 13-18 (1991-03-01)
Low melting temperature bismuth alloys that contain about 20% to 25% lead and 10% cadmium are widely used in radiotherapy to construct shielding blocks. Since 1980, five papers have addressed questions concerning potential metal toxicity, safe shop practices, measurement of
D M Dimitriadis et al.
Medical dosimetry : official journal of the American Association of Medical Dosimetrists, 27(3), 215-220 (2002-10-11)
This study describes the importance of attenuator scatter in the construction of compensators. The attenuator used in this study was Lipowitz metal, commonly referred to as cerrobend. Linear attenuation coefficients of cerrobend were measured in air for different thickness of
H Kubo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 8(10), 1741-1745 (1982-10-01)
A technique is described to reduce the dose to the contralateral testicle of patients with testis tumors during retroperitoneal therapy with 10 MV X rays. When a conventional clam-shell shielding device was used, the dose to the testis from the
Attenuation characteristics of Lipowitz's metal for fast neutrons.
P R Almond et al.
Health physics, 55(1), 91-93 (1988-07-01)