Przejdź do
95430
Woods metal
alloy (low melting), granular
Synonim(y):
Tin alloy, nonbase, Bi50 ,Pb25 ,Cd12 ,Sn12 (L-PbBi50Sn12.5Cd12.5), Wood′s alloy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101711
MDL number:
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
alloy (low melting), granular
composition
Bi₅₀Pb₂₅Sn₁₂.₅Cd₁₂.₅
reaction suitability
core: bismuth, core: cadmium, core: lead, core: tin
mp
73-77 °C (lit.), ~75 °C
SMILES string
[Cd].[Sn].[Pb].[Bi]
InChI
1S/Bi.Cd.Pb.Sn
InChI key
SSWIVUPIIWJGCS-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72240426490BCR275
description
alloy (low melting), granular
description
purum, 50% Al basis, 50% Ni basis
description
-
description
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
form
alloy (low melting), granular
form
powder
form
powder
form
disc (small, 0.9 g)
mp
73-77 °C (lit.), ~75 °C
mp
-
mp
718 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
reaction suitability
core: cadmium, core: bismuth, core: lead, core: tin
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: aluminum, core: lithium
reaction suitability
-
composition
Bi₅₀Pb₂₅Sn₁₂.₅Cd₁₂.₅
composition
Al, 50% , Ni, 50%
composition
Li₂₀Al₈₀
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Woods metal
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Narządy docelowe
Central nervous system,Blood,Kidney,Immune system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)