Przejdź do
391824
Zirconyl nitrate solution
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZrO(NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99% trace metals basis
Form:
liquid
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: zirconium
concentration
35 wt. % in dilute nitric acid
density
1.45 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
InChI key
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
380040923079229547
description
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
description
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
description
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
form
liquid
form
crystals and lumps
form
crystalline
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.45 g/mL at 25 °C
density
1.118 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: palladium
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
35 wt. % in dilute nitric acid
concentration
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
concentration
-
concentration
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)