Merck
243205
Sigma-Aldrich
Trimethylamine
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
N,N,N-Trimethylamine, N,N-Dimethylmethanamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
59.11
Beilstein:
956566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt 243205 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.09 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 psi ( 21 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
374 °F
granice wybuchowości
11.6 %
zanieczyszczenia
≤0.05% ammonia
≤0.05% methylamine
≤0.2% dimethylamine
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.63 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Trimethylamine (TMA) has been used in the preparation of poly[9,9′-bis(6′-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorene-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide] (PFBT), a water-soluble, cationic conjugated polymer used in label-free DNA microarrays.[1] It can also be used to prepare benzyltrimethylammonium chloride, which then reacts with sodium ethoxide to form benzyltrimethylammonium ethoxide.[2] The adsorption of TMA on the gold surface of trimethylsilylated barium nitrate-gold/titanosilicate catalyst acts as a promoter for the propylene epoxidation with oxygen and hydrogen.[3]
Opakowanie
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 316 stainless steel needle valve with a male 1/4" NPTF outlet thread installed . Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove the galvanized steel hex cap that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Trimethylamine as a Gas?Phase Promoter: Highly Efficient Epoxidation of Propylene over Supported Gold Catalysts.
Chowdhury B, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(3), 412-415 (2006)
Benzyltrimethylammonium Ethoxide: Ammonium, benzyltrimethyl?, ethoxide
Croxall W J, et al.
Organic Syntheses, 38, 5-5 (2003)
Bin Liu et al.
Nature protocols, 1(4), 1698-1702 (2007-05-10)
We describe the synthesis of poly[9,9'-bis(6''-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorene-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazole) dibromide] (PFBT), a cationic, water-soluble conjugated polymer used in label-free DNA microarrays. This polymer was designed to have a maximum absorbance of close to 488 nm, which meets the excitation wavelength of most commercial
M Al-Waiz et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 42(5), 588-594 (1987-11-01)
Trimethylamine (TMA) and its N-oxide (TMAO) are normal components of human urine. They are present in the diet and also derived from the enterobacterial metabolism of precursors such as choline. Dietary TMA is almost entirely metabolized to and excreted as
S L Hillier
American journal of obstetrics and gynecology, 169(2 Pt 2), 455-459 (1993-08-01)
Bacterial vaginosis is characterized microbiologically by replacement of the Lactobacillus-predominant vaginal flora by Gardnerella vaginalis, Bacteroides species, Mobiluncus species, and genital mycoplasmas. A standardized, laboratory-based diagnostic test for bacterial vaginosis is desirable in those instances in which a microscope is