Merck
242675
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenethiol
97%
Synonim(y):
3-Chlorothiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6021 (lit.)
bp
110 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.245 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The transfer constant of 3-chlorobenzenethiol (3-chlorothiophenol) in the polymerization of methyl methacrylate was studied.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of phenols and aromatic thiols on the polymerization of methyl methacrylate.
Canadian Journal of Chemistry, 41(11), 2737-2742 (1963)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained