Merck
237701
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane® solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
B-isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]22/D +1.2°, neat
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.897 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
Opis ogólny
S-865 jest chiralnym środkiem redukującym, syntetyzowanym z (-)-α-pinenu poprzez hydroborowanie.[1]
Zastosowanie
Roztwór S-865 może być użyty do przygotowania:
  • 5(S)-metyl 5-hydroksy-8-(tetrahydropiran-2-yloksy)-6-oktynian, półprodukt do stereokontrolowanej całkowitej syntezy leukotrienu B4.[2]
  • (+)-(S)-4-hydroksy-6-fenylo-5-heksynylo-2,2,4,4-tetrametylo-1,3-oksazolidyno-3-karboksylan[3]
  • (R)-1-(tert-butylodifenyloksy)pent-3-yn-2-ol, półprodukt do otrzymywania(S)-4,5-dihydroksypentano-2,3-dionu (DPD).[4]
R- and S-Alpine-Boranes are used for asymmetric reduction of aldehydes[5][6] and prochiral ketones.[7][8][6]
Informacje prawne
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1061-1061 (1994)
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)
(-)-Sparteine-Mediated Stereoselective Intramolecular Carbolithiation of 4-Substituted 5-Hexynyl Carbamates. Synthesis of Enantiopure 1, 3-Difunctionalized Alkylidene Cyclopentanes.
Oestreich M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(23), 8616-8626 (1999)
An efficient synthesis of the precursor of AI-2, the signalling molecule for inter-species quorum sensing.
Ascenso OS, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(3), 1236-1241 (2011)
Synlett, 561-561 (1993)