Merck
233102
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
90 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-4,12H,5H2
Klucz InChI
TWQNSHZTQSLJEE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 2-(trifluorometylo)benzylowy został wykorzystany do zbadania aldehydów aromatycznych jako substratu dla dehydrogenazy alkoholowej drożdży[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic aldehydes as substrates for yeast and yeast alcohol dehydrogenase.
A Long et al.
Biotechnology and bioengineering, 33(5), 657-660 (1989-01-25)