Merck
233072
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7,13H,(H,14,15)
Klucz InChI
SDGXYUQKJPFLDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Katalizowane bizmutem utlenianie kwasu 4-(trifluorometylo)migdałowego zostało opisane na stronie[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bi0-Catalyzed Oxidation of Mandelic Acid Derivatives: Substrate Selectivity.
Favier I, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2002(12), 1984-1988 (2002)
D B Matthews et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 695(2), 279-285 (1997-08-01)
Methods for the nuclear magnetic resonance and gas chromatographic analysis of the enantiomers of p-trifluoromethylmandelic acid (p-TFM) and Mosher's acid (alpha-methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid) present in rat urine samples are described. Gas chromartography was performed using cyclodextrin capillary columns with both compounds