Merck
229830
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Wzór liniowy:
Rb2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
99.99% trace metals basis
Formularz:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤200 ppm Trace metallic impurities
gęstość
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)