Merck
228540
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)acetonitrile
97%
Synonim(y):
N,N-Dimethylglycinonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1735677
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
ciśnienie pary
760 mmHg ( 137 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6(2)4-3-5/h4H2,1-2H3
Klucz InChI
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(Dimethylamino)acetonitrile (N,N-Dimethylglycinonitrile) was used in the synthesis of α-dimethylamino-β-oxonitriles.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aroylations of N, N-dimethylglycinonitrile to form. alpha.-dimethylamino-. beta.-oxonitriles. Cyclizations with acetophenone to give 3-dimethylamino-2-pyridones.
The Journal of Organic Chemistry, 33(6), 2562-2564 (1968)