Merck
225533
Sigma-Aldrich
Triallyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
98%
Synonim(y):
Triallyl trimesate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3(CO2CH2CH=CH2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
175-190 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Zastosowanie
Polymer cross-linking agent
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)