Merck
225029
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzonitrile
95%
Synonim(y):
4-Cyanobiphenyl, Biphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
Beilstein:
1907924
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
liquid crystal
zanieczyszczenia
5% 4-bromobiphenyl
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Klucz InChI
BPMBNLJJRKCCRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A molecular dynamics study of the nematic phase of 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl.
Picken, S. J., Van Gunsteren, W. F., Duijnen, P. T. V., & De Jeu, W. H.
Liq. Cryst., 6(3), 357-371 (1989)
Surface-enhanced Raman scattering of 4-cyanobiphenyl on gold and silver nanoparticle surfaces.
Joo, S. W., Chung, T. D., Jang, W. C., Gong, M. S., Geum, N., & Kim, K.
Langmuir, 18(23), 8813-8816 (2002)
Angle of twist between the two rings of 4-cyanobiphenyl when dissolved in liquid-crystalline solvents
aDe Luca, G
J. Chem. Soc., Faraday, 88(12), 1679-1684 (1992)