Merck
222097
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5256 (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C13H17ClO/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Hexylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 6,6′-bis(hexylbenzoylamino)-2,2′-bipyridine (LH2).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel (II) Complex of 6, 6'-Bis (hexylbenzoylamino)-2, 2'-bipyridine as a Functional Carrier: pH-Induced Affinity-Switching and Mechanism of the SCN--Selective Up-Hill Transport.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(5), 1213-1222 (1996)