Merck
221597
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
167-169 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1OCC)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-6-5-8(11(12)13)7-10(9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-Diethoxybenzoic acid was used in the synthesis of dimethyl 2-(3,4-diethoxyphenyI)-2-methylmalonate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzymes in organic synthesis 51. Probing the dimensions of the large hydrophobic pocket of the active site of pig liver esterase.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 2025-2040 (1993)