Merck
21989
Sigma-Aldrich
(1S,3S)-trans-4-Carene
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥85% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −156±3°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471
gęstość
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)