Merck
215295
Sigma-Aldrich
cis-2-Methylcyclohexanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H10OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6-8H,2-5H2,1H3/t6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
NDVWOBYBJYUSMF-RQJHMYQMSA-N
Opis ogólny
Elimination reaction of cis-2-methylcyclohexanol catalyzed by alumina and phosphoric acid has been studied. Dehydration of cis-2-methylcyclohexanol over basic catalysts (alkaline earth oxides) has been reported.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elimination Reactions of 2-Methylcyclohexyl Derivatives.
Botteron DG and Shulman GP.
The Journal of Organic Chemistry, 27(6), 2007-2010 (1962)
Catalytic dehydration of secondary alcohols over thoria: Infrared study and generalization to basic catalysts.
Canesson P and Blanchard M.
J. Catal., 42(2), 205-212 (1976)