213063
Methyl 4-fluorobenzoylacetate
95%
Synonim(y):
Methyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
gęstość
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 3-amino-4-(-4-fluoro-phenyl)furazan
- series of substituted coumarin derivatives, potential 5-lipoxygenase inhibitors
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup