211354
(R)-(−)-1-(9-Anthryl)-2,2,2-trifluoroethanol
≥98%
Synonim(y):
(R)-(−)-α-(Trifluoromethyl)anthracene-9-methanol, (R)-(−)-2,2,2-Trifluoro-1-(9-anthryl)ethanol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]25/D −30°, c = 6.0 in chloroform
czystość optyczna
ee: 98% (HPLC)
mp
132-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[C@H](c1c2ccccc2cc3ccccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H11F3O/c17-16(18,19)15(20)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,15,20H/t15-/m1/s1
Klucz InChI
ICZHJFWIOPYQCA-OAHLLOKOSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3