Merck
209929
Sigma-Aldrich
2-Ethoxytetrahydrofuran
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
170-172 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1CCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-7-6-4-3-5-8-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
JQYYUWHWGCJWTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Ethoxytetrahydrofuran undergoes Ln(OTf)3-catalyzed-Povarov coupling reaction with anilines and cyclopentadiene to yield tetrahydroquinolines. Transacetalization of 2-ethoxytetrahydrofuran with various alcohols catalyzed by Fe(ClO4)3 has been reported.
Zastosowanie
2-Ethoxytetrahydrofuran was used to investigate quantitative, regioselective, O-acylative cleavage of tetrahydrofurans using organic acid halides in the presence of Bi(III) halides.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bi (III) halides as efficient catalysts for the O-acylative cleavage of tetrahydrofurans: an expeditious entry to tetralins.
Coles SJ, et al.
Tetrahedron, 61(18), 4447-4452 (2005)
Lanthanide (III)-catalyzed multi-component aza-Diels-Alder reaction of aliphatic N-arylaldimines with cyclopentadiene.
Powell DA and Batey RA.
Tetrahedron Letters, 44(41), 7569-7573 (2003)
Fe3+-Catalyzed transacetalization of 2-alkoxytetrahydrofurans with alcohols.
Yamanaka D, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 53-56 (2008)