Merck
209805
Sigma-Aldrich
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CN)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
145-148 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitrile
ciąg SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
IRYIYPWRXROPSX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid was used in screening of cobalt containing nitrile hydratases for their enantioselectivity towards wide range of chiral nitriles.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S van Pelt et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(8), 3011-3019 (2011-03-08)
In this study a diverse range of purified cobalt containing nitrile hydratases (NHases, EC 4.2.1.84) from Rhodopseudomonas palustris HaA2 (HaA2), Rhodopseudomonas palustris CGA009 (009), Sinorhizobium meliloti 1021 (1021), and Nitriliruptor alkaliphilus (iso2), were screened for the first time for their