Merck
208809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OCH3)2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
tw
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
gęstość
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane was used in the synthesis of:
  • coronene
  • dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gram scale synthesis of Benzo [ghi] perylene and coronene.
Van Dijk JTM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(3), 1136-1139 (1996)
Synthesis of Dicarbonyl (η5-Cyclopentadienyl)(η′-2-Methoxyallyl) iron.
Abram TS and Baker R.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 9(5), 471-477 (1979)