Merck
203955
Sigma-Aldrich
trans-Diamminedichloropalladium(II)
99.998%
Synonim(y):
trans-Bisamminedichloropalladium, Transpalladin
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(NH3)2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.998%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: palladium
gęstość
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pd/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Stereoselective alkylation of aldol reactions
  • Solid phase oligosaccharide synthesis of N-glycans
  • Isomerization and cleavage of allyl ethers of carbohydrates
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)