Merck
20164
Sigma-Aldrich
n-Butyllithium solution
2.5 M in toluene, technical grade
Synonim(y):
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.06
Beilstein:
1209227
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life
stężenie
2.5 M in toluene
kolor
orange-red
gęstość
0.83 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
a precipitate of lithium hydride can form on longer storage
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuqiang Ma et al.
ACS nano, 9(7), 7383-7391 (2015-07-01)
Two-dimensional (2D) semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides (TMDCs) have stimulated lots of interest because they are direct bandgap materials that have reasonably good mobility values. However, contact between most metals and semiconducting TMDCs like 2H phase WSe2 are highly resistive
Petra Rönnholm et al.
Organic letters, 9(19), 3781-3783 (2007-08-19)
A robust and scaleable route to chiral 1-isopropylamino-2-(diphenylphosphino)ethanes is described via the ring-opening of chiral, cyclic sulfamidates with potassium diphenylphosphide (KPPh(2)). The novel protocol offers a robust access to gram quantities of chiral amino phosphinoethanes in high yields. The Li-amides
Karl J Hale et al.
Organic letters, 5(4), 503-505 (2003-02-14)
[reaction: see text] The "Southern Hemisphere" intermediate 2, used by Masamune and co-workers for their asymmetric total synthesis of bryostatin 7 (1), has been synthesized from (E)-1,4-hexadiene (11) by a 24-step pathway that has a longest linear sequence of only
Jennifer L Rutherford et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(2), 264-271 (2002-01-10)
6Li and (13)C NMR spectroscopic studies were carried out on [(6)Li]n-BuLi and [(6)Li]PhLi (RLi) in toluene-d(8) containing the following diamines: N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine (TMEDA), N,N,N',N'-tetraethylethylenediamine, 1,2-dipyrrolidinoethane, 1,2-dipiperidinoethane, N,N,N',N'-tetramethylpropanediamine, trans-(R,R)-N,N,N',N'-tetramethylcyclohexanediamine, and (-)-sparteine. Dimers of general structure (RLi)(2)S(2) (S = chelating diamine) are formed
Lawrence M Pratt et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6387-6391 (2003-08-05)
The effects of lithium dialkylamide structure, mixed aggregate formation, and solvation on the stereoselectivity of ketone enolization were examined. Of the lithium dialkylamides examined, lithium tetramethylpiperidide (LiTMP) in THF resulted in the best enolization selectivity. The stereoselectivity was further improved