Merck
197173
Sigma-Aldrich
2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
98%
Synonim(y):
2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole hydrobromide
Wybierz wielkość
5 G
412,00 zł
412,00 zł
Cena katalogowa824,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
412,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8N4 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
412,00 zł
Cena katalogowa824,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
185-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br.NNC1=NCCN1
InChI
1S/C3H8N4.BrH/c4-7-3-5-1-2-6-3;/h1-2,4H2,(H2,5,6,7);1H
Klucz InChI
HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromowodorek 2-hydrazyno-2-imidazoliny wykorzystano do syntezy:
  • niektóre amidowe pochodne 6-(4-karboksymetyloksyfenylo)-4,5-dihydro-3(2H)-pirydazynonu[1]
  • 2-podstawione-6-(4-acyloaminofenylo)-4,5-dihydropirydyno-3(2H)-ony, potencjalne środki rozszerzające naczynia krwionośne[2]
Reactant for synthesis of:
  • Molecules that affect vasodilatory activity
  • Sulfate-bridges dimerica copper(II) complexes
  • 5-HT6 serotonin receptor antagonists
  • Pd complexes
  • Antidiabetic/antiobesity agents
  • DNA binders
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ranju Bansal et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(11), 4441-4447 (2009-07-11)
Synthesis and vasodilatory activity of some amide derivatives of 6-(4-carboxymethyloxyphenyl)-4,5-dihydro-3(2H)-pyridazinone are reported. An effect of substitution at 2-position of pyridazinone ring on vasodilatory potential has also been explored. The most active compound 6-[4-(2-oxo-2-pyrrolidin-1-yl-ethoxy)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one (11) exhibited vasodilating activity in nanomolar range
Dinesh Kumar et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 58(4), 393-405 (2008-12-24)
The present study describes the synthesis and pharmacological evaluation of 2-substituted-6-(4-acylaminophenyl)-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-ones as potent inodilating agents. The synthesis of target compounds 2-4 and 7-11 was achieved by Friedel-Crafts acylation of appropriate anilide derivative with succinic anhydride or methylsuccinic anhydride and subsequent
Mohamed A Hashem et al.
Carbohydrate polymers, 237, 116177-116177 (2020-04-04)
A new hydrazono-imidazoline modified cellulose (HIMC) was synthesized for selective recovery of Pt(IV), Pd(II) and Au(III) from geological samples. Cellulose was oxidized by periodate and was further functionalized with hydrazono-imidazoline moieties to afford N-donor chelating fibers. Scanning electron microscopy (SEM)