Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
84 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
Klucz InChI
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?