Merck
196339
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
gęstość
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-11-7(10)5-8-4-2-3-6(8)9/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HPDZYDTXCOFUOY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate may be used in the synthesis of N-[(disubstituted-amino)alkyl]-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide derivatives[1].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D E Butler et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(5), 684-691 (1984-05-01)
A series of N-[(dialkylamino)alkyl]-2-oxo-1- pyrrolidineacetamides was synthesized. The title compounds reversed electroconvulsive shock (ECS) induced amnesia in mice when administered subsequent to the ECS treatment and were inactive in a general observational test for central nervous system (CNS) activity. Active