Merck
193658
Sigma-Aldrich
2,2-Dibromopropane
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CBr2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4984 (lit.)
tw
114 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)